Cloreto de fenilidrazina ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Phenylhydrazine hydrochloride, Phenylhydrazinium chloride
A14645.22
A14645.36
A14645.22EA
71.8
EUR
A14645.22
A14645.36
Cloreto de fenilidrazina ≥99%
Cloreto de fenilidrazina
Purity: 99%
CAS No.: 59-88-1
Molecular Formula: C6H8N2.HCl
Formula Weight: 144.61
Melting Point: ca 252° dec.
Beilstein Reference: 3594958
Merck Reference: 14,7293
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00012924
Fórmula:
C₆H₉ClN₂ Ponto de Fusão: ∼ 252 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00012924 Número CAS: 59-88-1 EINECS: 200-444-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,7293 |