Print…
Dicloridrato de Hidrazina para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Hydrazine Dihydrochloride, Hydrazinium dichloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.43816.0100 8.43816.1000
8.43816.0100EA 53.3 EUR
8.43816.0100 8.43816.1000
Dicloridrato de Hidrazina para síntese, Sigma-Aldrich®
Dicloridrato de Hidrazina
Fórmula: H₆Cl₂N₂
Peso Molecular: 104.97 g/mol
Ponto de Fusão: 189
Densidade: 1.42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064543
Número CAS: 5341-61-7
EINECS: 226-283-2
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,04789
Encomendar
Solubility 2700 g/l (20 °C)
Melting Point 198 °C (decomposition)
Molar Mass 104.97 g/mol
Bulk Density 770 kg/m3
Density 1.42 g/cm3 (20 °C)
pH 0.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)