Dicloridrato de Hidrazina ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Hydrazine Dihydrochloride, Hydrazinium dichloride
32725.22
32725.36
32725.22EA
84.5
EUR
32725.22
32725.36
Dicloridrato de Hidrazina ≥98%
Dicloridrato de Hidrazina
Purity: 98+%
CAS No.: 5341-61-7
Molecular Formula: H2NNH2.2HCl
Formula Weight: 104.97
Physical Form: Lump
Density: 1.42
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 198°
Boiling Point: 200° dec.
Solubility: Soluble in water. Slightly soluble in alcohol
Merck Reference: 14,4770
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00064543
As chlorine scavenger in HCl gas streams
Fórmula:
H₆Cl₂N₂ Peso Molecular: 104.97 g/mol Ponto de ebulição: 200 °C (decomposição) Ponto de Fusão: 198 °C Densidade: 1.42 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00064543 Número CAS: 5341-61-7 EINECS: 226-283-2 UN: 3288 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,04789 |