Print…
Dicloridrato de Hidrazina 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Hydrazine Dihydrochloride, Hydrazinium dichloride
411761000 411765000 411760025
ACRO411761000EA 46.9 EUR
ACRO411761000 ACRO411765000 ACRO411760025
Dicloridrato de Hidrazina 99%
Dicloridrato de Hidrazina
Fórmula: H₆Cl₂N₂
Peso Molecular: 104.97 g/mol
Ponto de Fusão: 198 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064543
Número CAS: 5341-61-7
EINECS: 226-283-2
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,04789
Encomendar
Appearance White Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %