Print…
Sulfato de hidrazina ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Hydrazine sulphate salt, Hydrazine sulphate
423770500 423771000 423775000
ACRO423770500EA 25.1 EUR
ACRO423770500 ACRO423771000 ACRO423775000
Sulfato de hidrazina ACS
Sulfato de Hidrazina
Fórmula: NH₂NH₂·H₂SO₄
Peso Molecular: 130.12 g/mol
Ponto de Fusão: 254
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00044873
Número CAS: 10034-93-2
EINECS: 233-110-4
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,04772
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e277940036b3cf71839ff7458f0c7d08bff6f6d5&vid=7a677e6f1725cfa1b9bdef05cc04304e6739079e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodimetric ≥99.0 %
Residue after ignition ≤0.05 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %