Hidrato de hidrazina 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Hidróxido de Hidrazina
A14005.36
A14005.0E
A14005.18
A14005.30
A14005.36EA
58.2
EUR
A14005.36
A14005.0E
A14005.18
A14005.30
Hidrato de hidrazina 98+%
Hidrato de hidrazina
Purity: 98+%
CAS No.: 7803-57-8
Molecular Formula: H4N2.H2O
Formula Weight: 50.06 (32.05anhy)
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4310
Odour: Amine-like
Melting Point: -52°
Boiling Point: 120-121°
Merck Reference: 14,4771
UN No.: 2030
MDL No.: MFCD00149931
Fórmula:
H₆N₂O Peso Molecular: 32.05 g/mol (anhy) Ponto de ebulição: 120…121 °C Ponto de Fusão: –52 °C Densidade: 1.027 Ponto de Inflamação: 75 °C (167 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149931 Número CAS: 7803-57-8 EINECS: 206-114-9 UN: 2030 ADR: 8 II |