Print…
1-Amino-3,6,9,12-tetraoxapentadec-14-yne
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Acetylene-PEG4-amine, 3,6,9,12-Tetraoxapentadec-14-yn-1-amine, Propargyl-PEG4-amine
J64527.MC J64527.ME
J64527.MCEA 417 EUR
J64527.MC J64527.ME
1-Amino-3,6,9,12-tetraoxapentadec-14-yne
1-Amino-3,6,9,12-tetraoxapentadec-14-yne
Acetylene containing reagent with PEG spacer and carboxyl reactivity.
Fórmula: C₁₁H₂₁NO₄
Peso Molecular: 231.29 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD22380736
Número CAS: 1013921-36-2