Print…
Cloreto de hidroxilamónia ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. reagente analítico
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
24708.235EA 78.6 EUR
24708.235 24708.292
Cloreto de hidroxilamónia ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. reagente analítico
Cloreto de hidroxilamónia
Fórmula: NH₂OH·HCl
Ponto de ebulição: 306 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 151 °C
Densidade: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051089
Número CAS: 5470-11-1
EINECS: 226-798-2
UN: 2923
ADR: 8 (6.1),III
Merck Index: 13,04853
Encomendar
Assay Min. 99.0 %
Solubility in alcohol Passes test
Free acidity Max. 25 meq/g
pH (20°C; 5 %) 2.5 - 3.5
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 100 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 0.1 %
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
As (Arsenic) Max. 1 ppm
Cu (Copper) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm
Pb (Lead) Max. 5 ppm