Print…
Cloreto de hidroxilamónia ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Hydroxylamine HCl, Hydroxylamine hydrochloride
412051000 412055000 412050025
ACRO412051000EA 45.7 EUR
ACRO412051000 ACRO412055000 ACRO412050025
Cloreto de hidroxilamónia ACS
Cloreto de hidroxilamónia
Fórmula: NH₂OH·HCl
Peso Molecular: 69.49 g/mol
Ponto de ebulição: 306
Ponto de Fusão: 155…158 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051089
Número CAS: 5470-11-1
EINECS: 226-798-2
UN: 2923
ADR: 8 III
Merck Index: 13,04853
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Residue after ignition ≤0.05 %
Titration with KMnO4 ≥96.0 %
Clarity of alcohol solution Passes test
Ammonium (NH4) Passes test
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Sulfur compounds (as SO4) ≤0.005 %
Titrable free acid ≤0.25 meq/g