Print…
Cloreto de hidroxilamónia 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
270100010 270101000 270102500 270100050
ACRO270100010EA 197 EUR
ACRO270100010 ACRO270101000 ACRO270102500 ACRO270100050
Cloreto de hidroxilamónia 99+%
Cloreto de hidroxilamónia
Fórmula: NH₂OH·HCl
Ponto de ebulição: 306 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 155…158 °C (decomposição)
Densidade: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051089
Número CAS: 5470-11-1
EINECS: 226-798-2
UN: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04853
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 99.0 to 101.0 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %