Print…
Cloreto de hidroxilamónia 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
170360010 170361000 170365000 170360050
ACRO170360010EA 156 EUR
ACRO170360010 ACRO170361000 ACRO170365000 ACRO170360050
Cloreto de hidroxilamónia 97%
Cloreto de hidroxilamónia
Fórmula: NH₂OH·HCl
Ponto de ebulição: 306 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051089
Número CAS: 5470-11-1
EINECS: 226-798-2
UN: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04853
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 157 °C (Dec)
Titration with NaOH ≥96.0 %