Sulfato de hidroxilamónia ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 99%
CAS No.: 10039-54-0
Molecular Formula: H3NO.0.5H2SO4
Formula Weight: 164.14
Physical Form: Crystalline
Density: 1.88
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 3.6
Melting Point: ca 170° dec.
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,4828
UN No.: 2865
MDL No.: MFCD00044869
Fórmula:
H₈N₂O₆S Densidade: 1,88 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00044869 Número CAS: 10039-54-0 EINECS: 233-118-8 UN: 2865 ADR: 8,III Merck Index: 14,4828 |