Print…
Tiocianato de guanidina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Guanidinium sulphocyanide, GTC, Guanidine Thiocyanate, Guanidinium rhodanide
50981-100G 50981-500G
SIAL50981-100GEA 167 EUR
SIAL50981-100G SIAL50981-500G
Tiocianato de guanidina, Sigma-Aldrich®
Guanidinium thiocyanate
Fórmula: CH₅N₃·CHNS
Peso Molecular: 118.16 g/mol
Ponto de Fusão: 118
Densidade: 1.29 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013027
Número CAS: 593-84-0
EINECS: 209-812-1