Print…
Tiocianato de guanidina para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.20613.0250 8.20613.1000 8.20613.0050
8.20613.0250EA 115 EUR
8.20613.0250 8.20613.1000 8.20613.0050
Tiocianato de guanidina para síntese, Sigma-Aldrich®
Guanidinium thiocyanate
Fórmula: CH₅N₃·CHNS
Ponto de Fusão: 118 °C
Densidade: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013027
Número CAS: 593-84-0
EINECS: 209-812-1
UN: 1759
ADR: 8,III
Encomendar
Solubility 1420 g/l (20 °C)
Melting Point 118 °C
Molar Mass 118.16 g/mol
Bulk Density 630 kg/m3
Density 1.29 g/cm3 (20 °C)
pH 4.8 - 6.0 (1420 g/l, H2O, 20 °C) (saturated solution)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material