Print…
Tiocianato de guanidina, Millipore®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.04167.0250 1.04167.1000
1.04167.0250EA 188 EUR
1.04167.0250 1.04167.1000
Tiocianato de guanidina, Millipore®
Guanidinium thiocyanate
Fórmula: CH₅N₃·CHNS
Ponto de Fusão: 118 °C
Densidade: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013027
Número CAS: 593-84-0
EINECS: 209-812-1
UN: 1759
ADR: 8,III