Print…
Tiocianato de guanidina ≥99.0% para biotecnologia
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Guanidinium sulphocyanide, GTC, Guanidine Thiocyanate, Guanidinium rhodanide
0380-250GEA 100 EUR
0380-250G 0380-500G 0380-10KG
Tiocianato de guanidina ≥99.0% para biotecnologia
Guanidinium thiocyanate
Uma poderosa proteína desnaturante usada para inativar Rnases durante a isolação de RNA de tecidos e culturas celulares.
Fórmula: CH₅N₃·CHNS
Peso Molecular: 118.16 g/mol
Ponto de Fusão: 118 °C
Densidade: 1.29 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013027
Número CAS: 593-84-0
EINECS: 209-812-1
ADR: 8 III
Encomendar
Abs.@280 nm (70 %, Water) ≤0.8
Abs.@300 nm (6 M, Water) <0.1
Abs.@410 nm (6 M, Water) <0.1
Copper <0.0001%
DNase none detected
Identification (IR) pass
Lead <0.0001%
Melting Point 118 – 121 °C
Protease none detected
Purity >99%
RNase none detected