Print…
Tiocianato de guanidina ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Guanidinium sulphocyanide, GTC, Guanidine Thiocyanate, Guanidinium rhodanide
B21250.0E B21250.22 B21250.36
B21250.0EEA 953 EUR
B21250.0E B21250.22 B21250.36
Tiocianato de guanidina ≥99%
Guanidinium thiocyanate
Purity: 99% CAS No.: 593-84-0 Molecular Formula: CH5N3.HSCN Formula Weight: 118.16 Melting Point: 118-122° Beilstein Reference: 3563461
Fórmula: NH₂C(=NH)NH₂·HSCN
Peso Molecular: 118.16 g/mol
Ponto de Fusão: 118…122 °C
Densidade: 1.29
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013027
Número CAS: 593-84-0
EINECS: 209-812-1