Guanidinium nitrate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L09643.30
L09643.0B
L09643.30EA
41.3
EUR
L09643.30
L09643.0B
Guanidinium nitrate ≥98%
Guanidinium nitrate
Purity: 98%
CAS No.: 506-93-4
Molecular Formula: CH6N4O3
Formula Weight: 122.08
Odour: Odourless
pH: 4.9
Melting Point: 213-216°
Beilstein Reference: 3596600
Merck Reference: 14,4562
UN No.: 1467
MDL No.: MFCD00013028
Fórmula:
CH₆N₄O₃ Ponto de Fusão: 213…216 °C Densidade: 1,44 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00013028 Número CAS: 506-93-4 EINECS: 208-060-1 UN: 1467 ADR: 5.1,III Merck Index: 14,4562 |