Print…
Cloreto de guanidínio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
50950-1KG 50950-2.5KG 50950-250G
SIAL50950-1KGEA 198 EUR
SIAL50950-1KG SIAL50950-2.5KG SIAL50950-250G
Cloreto de guanidínio, Sigma-Aldrich®
Cloreto de guanidínio
Fórmula: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Ponto de Fusão: 185 °C
Densidade: 1,354 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013026
Número CAS: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
Merck Index: 13,04578
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da5a871cab977e6d9dc666b457732eb1e869a714&vid=b0d4fcb044b6106fce8e40448dbf2ce6e7077ad7&prid=web&clid=SAPDAM