Print…
Cloreto de guanidínio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Guanadine hydrochloride, Aminoformamidine hydrochloride, Aminomethanamidine hydrochloride, Guanidine HCI, Guanidine chloride, Guanidinium chloride, Guanidine hydrochloride
MQ200
50940-100G 50940-1KG 50940-500G
SIAL50940-100GEA 101 EUR
SIAL50940-100G SIAL50940-1KG SIAL50940-500G
Cloreto de guanidínio, Sigma-Aldrich®
Cloreto de guanidínio
Fórmula: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Peso Molecular: 95.53 g/mol
Ponto de Fusão: 185
Densidade: 1.354 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013026
Número CAS: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
Merck Index: 13,04578
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da5a871cab977e6d9dc666b457732eb1e869a714&vid=b0d4fcb044b6106fce8e40448dbf2ce6e7077ad7&prid=web&clid=SAPDAM