Print…
Cloreto de guanidínio ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
284674MEA 97.1 EUR
284674M 284677G
Cloreto de guanidínio ≥99%, GPR RECTAPUR®
Cloreto de guanidínio
Fórmula: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Ponto de Fusão: 185 °C
Densidade: 1,354 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013026
Número CAS: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
Merck Index: 13,04578
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da5a871cab977e6d9dc666b457732eb1e869a714&vid=b0d4fcb044b6106fce8e40448dbf2ce6e7077ad7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay Min. 99 %
IR Spectrum Passes test
Melting point 180 - 188 °C