Print…
Cloreto de guanidínio ≥99.5%, grade proteomic
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
M110-500GEA 292 EUR
M110-500G
Cloreto de guanidínio ≥99.5%, grade proteomic
Cloreto de guanidínio
Adequado para purificação de ácidos nucléicos ou polipeptídios de fontes celulares, inibição de RNase e atividade de protease.
Fórmula: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Peso Molecular: 95,53 g/mol
Ponto de Fusão: 185 °C
Densidade: 1,354 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013026
Número CAS: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
Merck Index: 13,04578
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/24/2297424.jpg
Encomendar
Abs.@230 nm (6 M, Water) 0.15
Abs.@260 nm (6 M, Water) 0.03
Arsenic 0.0005%
DNase none detected
Iron 0.0005%
Lead 0.0005%
Melting Point 181 – 187 °C
Protease none detected
Purity 99.5%
RNase none
Solubility (6 M, water) Pass