Print…
Cloreto de guanidínio ≥98.5%, Technical Grade low ash residue after ignition
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
E424-500GEA 66.4 EUR
E424-500G E424-5KG E424-25KG
Cloreto de guanidínio ≥98.5%, Technical Grade low ash residue after ignition
Cloreto de guanidínio
Denaturant that does not contain anti-caking agent.
Fórmula: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Peso Molecular: 95,53 g/mol
Ponto de Fusão: 185 °C
Densidade: 1,354 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013026
Número CAS: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
Merck Index: 13,04578
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/24/2297424.jpg
Encomendar
Ammonium Chloride <0.5%
Ash <0.4%
Moisture (KF) <0.3%
Purity >98.5%