Print…
Cloreto de guanidínio ≥99.5% para biotecnologia
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
0287-500GEA 249 EUR
0287-500G 0287-5KG
Cloreto de guanidínio ≥99.5% para biotecnologia
Cloreto de guanidínio
Adequado para purificação de ácidos nucléicos ou polipeptídios de fontes celulares, inibição de RNase e atividade de protease.
Fórmula: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Peso Molecular: 95,53 g/mol
Ponto de Fusão: 185 °C
Densidade: 1,354 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013026
Número CAS: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
Merck Index: 13,04578
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/24/2297424.jpg
Encomendar
Abs.@230 nm (6 M, Water) Pass
Abs.@260 nm (6 M, Water) ≤0.03
Arsenic ≤0.0005%
DNase None Detected
Iron ≤0.0005%
Lead <0.0005%
Melting Point 181 - 187 °C
Protease None Detected
Purity >99.5%
RNase None