Cloreto de guanidínio ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A13543.0I
A13543.0B
A13543.30
A13543.0IEA
327
EUR
A13543.0I
A13543.0B
A13543.30
Cloreto de guanidínio ≥98%
Cloreto de guanidínio
Purity: 98%
CAS No.: 50-01-1
Molecular Formula: CH5N3.HCl
Formula Weight: 95.53
Melting Point: 178-185°
Beilstein Reference: 3591990
Merck Reference: 14,4562
MDL No.: MFCD00013026
Fórmula:
NH₂C(=NH)NH₂·HCl Ponto de Fusão: 178…185 °C Densidade: 1,344 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00013026 Número CAS: 50-01-1 EINECS: 200-002-3 Merck Index: 14,4562 |