Guanidinium carbonate para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
|
Perigo
|
Sinônimos:
Guanidine carbonate salt, Diguanidinium carbonate, Guanidine carbonate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.20611.0100
8.20611.1000
8.20611.9050
8.20611.9025
8.20611.0100EA
48.3
EUR
8.20611.0100
8.20611.1000
8.20611.9050
8.20611.9025
Guanidinium carbonate para síntese, Sigma-Aldrich®
Guanidinium carbonate
Fórmula:
C₃H₁₂N₆O₃ Peso Molecular: 180.17 g/mol Ponto de Fusão: 197 Densidade: 1.251 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00013029 Número CAS: 593-85-1 EINECS: 209-813-7 |
Solubility | 500 g/l (30 °C) |
Melting Point | 197 °C |
Molar Mass | 180.17 g/mol |
Bulk Density | 500 - 700 kg/m3 |
Density | 1.25 g/cm3 (20 °C) |
pH | 11.5 (110 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 530 °C |
Hill Formula | C3H12N6O3 |
Chemical Formula | (CH5N3)2 * H2CO3 |