Print…
New fuchsine C.I. 42520
Fornecedor: MP Biomedicals
Atenção
Sinônimos: Basic Violet 2, New Fuchsin, 4-[(4-Amino-m-tolyl)(4-imino-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]-o-toluidine hydrochloride
0215582380 0215582325
ICNA0215582380EA 91.8 EUR
ICNA0215582380 ICNA0215582325
New fuchsine C.I. 42520
New fuchsine
Soluble in water and ethanol.
Fórmula: C₂₂H₂₄ClN₃
Peso Molecular: 365.91 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012567
Número CAS: 3248-91-7
EINECS: 221-831-7