Print…
Fucsina básica, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
857343-100G 857343-25G
857343-100GEA 384 EUR
857343-100G 857343-25G
Fucsina básica, Sigma-Aldrich®
Fucsina básica
Fórmula: C₂₀H₂₀ClN₃
Ponto de Fusão: 235 °C
Densidade: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012569
Número CAS: 632-99-5
EINECS: 211-189-6
Merck Index: 12,05686
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ecca7a0bd05ed28f29bfcca62c8b34fddba95993&vid=a30faa9041a621f80fc892aa6aab88ac302082e9&prid=web&clid=SAPDAM