Fucsina básica
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
CI 42510, Fuchsin basic, Magenta O, Basic-fuchsin, Rosaniline hydrochloride, 4-((4-Aminophenyl)(4-iminocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl)-2-methylaniline hydrochloride, Fuchsine base monohydrochloride, Basic fuchsin hydrochloride, (4-(4-Aminophenyl)(4-iminocyclohexa-2,5-dienylidene)methyl)-2-methylaniline hydrochloride, Diamondfuchsin, Basic fuchsin, Basic Red 9, Pararosaniline
CAS No.: 632-99-5
Molecular Formula: C20H20ClN3
Formula Weight: 337.86
Melting Point: 268-270° dec.
Solubility: Soluble in water
Beilstein Reference: 4166684
Merck Reference: 14,5652
MDL No.: MFCD00012569
Fórmula:
C₂₀H₂₀ClN₃ Peso Molecular: 337.85 g/mol Ponto de Fusão: 268…270 °C (decomposição) Densidade: 1.22 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00012569 Número CAS: 632-99-5 EINECS: 211-189-6 Merck Index: 14,5652 |