Print…
Fucsina básica 70+%, puro, certificado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
401690250 401691000 401695000
ACRO401690250EA 45.2 EUR
ACRO401690250 ACRO401691000 ACRO401695000
Fucsina básica 70+%, puro, certificado
Fucsina básica
Fórmula: C₂₀H₂₀ClN₃
Densidade: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 200 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012569
Número CAS: 632-99-5
EINECS: 211-189-6
Merck Index: 12,05686
Encomendar
Appearance Dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥70.0 %
UV Lambda max 547 to 552 nm (in 50% ethanol)
Absorption Ratio P-15/P+15 1.16 to 1.35
BSC Certification Passes