Verde de malaquite, oxalato
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Malachite green hemioxalate, N,N,N',N'-Tetramethyl-4,4'-diaminotriphenylcarbenium oxalate, Bis (N-{4-[[4-(dimethylamino)phenyl](phenyl)methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene}-N-methylmethanaminium) trioxalate, Basic Green 4, N-[4-[[4-(Dimethylamino)phenyl]phenylmethylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-methyl-methanaminium, ethanedioate, ethanedioate(2:2:1)
CAS No.: 2437-29-8
Molecular Formula: C52H54N4O12
Formula Weight: 927.02
Physical Form: Crystalline powder
Appearance: Green
Melting Point: 164° dec.
Beilstein Reference: 3644550
Merck Reference: 14,5699
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00011766
Biological stain, dye reagent, acid base indicator: pH 0.0 yellow, 2.0 green;11.6 green, 14 Colourless
Fórmula:
C₅₂H₅₄N₄O₁₂ Peso Molecular: 927.02 g/mol Ponto de Fusão: 164 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011766 Número CAS: 2437-29-8 EINECS: 219-441-7 UN: 2811 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,05722 |