Print…
4-(Methylamino)phenol sulphate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Metol, Sulfato de bis(4-hidroxi-N-metilanilínio)
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
69750-100G 69750-500G
SIAL69750-100GEA 58.4 EUR
SIAL69750-100G SIAL69750-500G
4-(Methylamino)phenol sulphate, Sigma-Aldrich®
4-(Methylamino)phenol sulphate
Fórmula: C₁₄H₂₀N₂O₆S
Ponto de ebulição: 227 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 86 °C
Densidade: 1,434 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013140
Número CAS: 55-55-0
EINECS: 200-237-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06046