Print…
4-(Methylamino)phenol sulphate, Photo-Rex®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Metol, Sulfato de bis(4-hidroxi-N-metilanilínio)
1.07299.0250 1.07299.1000
1.07299.0250EA 71.4 EUR
1.07299.0250 1.07299.1000
4-(Methylamino)phenol sulphate, Photo-Rex®
4-(Methylamino)phenol sulphate
Fórmula: C₁₄H₂₀N₂O₆S
Peso Molecular: 344.39 g/mol
Ponto de ebulição: 227
Ponto de Fusão: 86
Densidade: 1.434 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013140
Número CAS: 55-55-0
EINECS: 200-237-1
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,06046