Print…
4-(Methylamino)phenol sulphate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Metol, Sulfato de bis(4-hidroxi-N-metilanilínio)
A16236.0B A16236.18 A16236.30
A16236.0BEA 222 EUR
A16236.0B A16236.18 A16236.30
4-(Methylamino)phenol sulphate 99%
4-(Methylamino)phenol sulphate
Purity: 99% CAS No.: 55-55-0 Molecular Formula: C14H18N2O2.H2SO4 Formula Weight: 344.38 Melting Point: ca 260° dec. Beilstein Reference: 3919382 Merck Reference: 14,6017 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00013140
Fórmula: C₁₄H₂₀N₂O₆S
Peso Molecular: 344.39 g/mol
Ponto de ebulição: 227
Ponto de Fusão: ∼ 260 °C (decomposição)
Densidade: 1.434 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013140
Número CAS: 55-55-0
EINECS: 200-237-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,06046