4-(Methylamino)phenol sulphate 99.0-101.5% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Metol, Sulfato de bis(4-hidroxi-N-metilanilínio)
36674.18
36674.30
36674.18EA
51.8
EUR
36674.18
36674.30
4-(Methylamino)phenol sulphate 99.0-101.5% ACS
4-(Methylamino)phenol sulphate
Purity: 99.0-101.5%
CAS No.: 55-55-0
Molecular Formula: C14H18N2O2.H2SO4
Formula Weight: 344.38
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air and Light Sensitive
Appearance: White to pale cream
Melting Point: ca. 260° dec.
Beilstein Reference: 3919382
Merck Reference: 14,6017
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00013140
Fórmula:
C₁₄H₂₀N₂O₆S Peso Molecular: 344.39 g/mol Ponto de ebulição: 227 Ponto de Fusão: ∼. 260 °C (decomposição) Densidade: 1.434 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00013140 Número CAS: 55-55-0 EINECS: 200-237-1 UN: 2811 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,6017 |