Print…
4-(Methylamino)phenol sulphate 99%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Metol, Sulfato de bis(4-hidroxi-N-metilanilínio)
156800050 156801000 156805000 156800025
ACRO156800050EA 26.4 EUR
ACRO156800050 ACRO156801000 ACRO156805000 ACRO156800025
4-(Methylamino)phenol sulphate 99%, extra puro
4-(Methylamino)phenol sulphate
Fórmula: C₁₄H₂₀N₂O₆S
Peso Molecular: 344.39 g/mol
Ponto de ebulição: 227
Ponto de Fusão: 260 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013140
Número CAS: 55-55-0
EINECS: 200-237-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,06046
Encomendar
Appearance White to beige to grey Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.3 %
Residue after ignition ≤0.15 %
Titration with NaOH ≥98.5 %
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤30 ppm
Potassium (K) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.005 %