Print…
Spermidine trihydrochloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
85578-1G 85578-5G
SIAL85578-1GEA 60.6 EUR
SIAL85578-1G SIAL85578-5G
Spermidine trihydrochloride, Sigma-Aldrich®
Spermidine trihydrochloride
Fórmula: C₇H₂₂Cl₃N₃
Ponto de Fusão: 256…258 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00012918
Número CAS: 334-50-9
EINECS: 206-379-0
Merck Index: 12,08893