Print…
Spermidine trihydrochloride 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
215100050 215100010 215100250
ACRO215100050EA 112 EUR
ACRO215100050 ACRO215100010 ACRO215100250
Spermidine trihydrochloride 99+%
Spermidine trihydrochloride
Fórmula: C₇H₂₂Cl₃N₃
Ponto de Fusão: 248…252 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00012918
Número CAS: 334-50-9
EINECS: 206-379-0
Merck Index: 12,08893
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥99.0 %