Print…
Cloreto de dimetilamónio para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Dimethylamine hydrochloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.03052.0005 8.03052.0250 8.03052.1000 8.03052.9025
8.03052.0005EA 24.9 EUR
8.03052.0005 8.03052.0250 8.03052.1000 8.03052.9025
Cloreto de dimetilamónio para síntese, Sigma-Aldrich®
Cloreto de dimetilamónio
Fórmula: C₂H₈ClN
Peso Molecular: 81.54 g/mol
Ponto de Fusão: 170…173 °C
Número MDL : MFCD00012477
Número CAS: 506-59-2
EINECS: 208-046-5
Merck Index: 13,03255
Encomendar
Solubility 3000 g/l (20 °C)
Melting Point 160 °C
Molar Mass 81.54 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (25 °C)
pH 5 (100 g/l, H2O, 20 °C)