Print…
Diethylamine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Diethylammonium chloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
127744-100G 127744-2.5KG 127744-500G
SIAL127744-100GEA 28.6 EUR
SIAL127744-100G SIAL127744-2.5KG SIAL127744-500G
Diethylamine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Diethylamine hydrochloride
Fórmula: C₄H₁₂ClN
Peso Molecular: 109.6 g/mol
Ponto de ebulição: 320
Ponto de Fusão: 220…225 °C
Densidade: 1.0475 g/cm³ (21 °C)
Número MDL : MFCD00012499
Número CAS: 660-68-4
EINECS: 211-541-9
Merck Index: 13,03138