Print…
Diethylamine hydrochloride para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Diethylammonium chloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.20393.0005 8.20393.0250 8.20393.1000 8.20393.9025
8.20393.0005EA 33.1 EUR
8.20393.0005 8.20393.0250 8.20393.1000 8.20393.9025
Diethylamine hydrochloride para síntese, Sigma-Aldrich®
Diethylamine hydrochloride
Fórmula: C₄H₁₂ClN
Peso Molecular: 109.6 g/mol
Ponto de ebulição: 320
Ponto de Fusão: 220…225 °C
Densidade: 1.0475 g/cm³ (21 °C)
Número MDL : MFCD00012499
Número CAS: 660-68-4
EINECS: 211-541-9
UN: 3261
ADR: 8 II
Merck Index: 13,03138
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 222 °C
Molar Mass 109.60 g/mol
Bulk Density 1100 kg/m3
Boiling Point 320 - 330 °C
pH 4.5 - 6.5 (10 g/l, H2O, 20 °C)