Print…
Diethylamine hydrochloride 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Diethylammonium chloride
155890010 155891000 155895000 155890051
ACRO155890010EA 82 EUR
ACRO155890010 ACRO155891000 ACRO155895000 ACRO155890051
Diethylamine hydrochloride 99%
Diethylamine hydrochloride
Fórmula: C₄H₁₂ClN
Peso Molecular: 109.6 g/mol
Ponto de ebulição: 320…330 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 227…230 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012499
Número CAS: 660-68-4
EINECS: 211-541-9
Merck Index: 13,03138
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 227 to 230 °C
Loss on drying ≤1 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %
UV at 420 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %