Print…
Diethylamine hydrobromide para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.14863.0250 8.14863.0050
8.14863.0250EA 118 EUR
8.14863.0250 8.14863.0050
Diethylamine hydrobromide para síntese, Sigma-Aldrich®
Diethylamine hydrobromide
Fórmula: C₄H₁₂BrN
Número MDL : MFCD00012498
Número CAS: 6274-12-0
EINECS: 228-466-2
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 215 - 218 °C
Molar Mass 154.05 g/mol