Print…
TRIS HCL(Tris-(hidroximetil)-aminometano)-HCL), Supelco®
Fornecedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
93313-1LEA 129 EUR
93313-1L
TRIS HCL(Tris-(hidroximetil)-aminometano)-HCL), Supelco®
TRIS HCl (tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride)
Fórmula: NH₂C(CH₂OH)₃·HCl
Peso Molecular: 157,6 g/mol
Ponto de Fusão: 150…152 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012590
Número CAS: 1185-53-1
EINECS: 214-684-5
Merck Index: 12,09902
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/08/27079808.jpg