Print…
TRIS HCL(Tris-(hidroximetil)-aminometano)-HCL), EMPROVE® EXPERT para produção biofarmacêutica, SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.08219.9010EA 4720 EUR
MERP1.08219.9999 1.08219.9010 1.08219.9012 1.08219.1000
TRIS HCL(Tris-(hidroximetil)-aminometano)-HCL), EMPROVE® EXPERT para produção biofarmacêutica, SAFC®
TRIS HCl (tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride)
Fórmula: NH₂C(CH₂OH)₃·HCl
Peso Molecular: 157,6 g/mol
Ponto de Fusão: 150…152 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012590
Número CAS: 1185-53-1
EINECS: 214-684-5
Merck Index: 12,09902
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/01/2297601.jpg