Print…
TRIS HCL(Tris-(hidroximetil)-aminometano)-HCL), Millipore®
Fornecedor: Merck Millipore Calbiochem
648313-500EA 224 EUR
648313-500 648313-1 648313-250
TRIS HCL(Tris-(hidroximetil)-aminometano)-HCL), Millipore®
TRIS HCl (tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride)
Fórmula: NH₂C(CH₂OH)₃·HCl
Peso Molecular: 157,6 g/mol
Ponto de Fusão: 150…152 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012590
Número CAS: 1185-53-1
EINECS: 214-684-5
Merck Index: 12,09902
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/01/2297601.jpg