Print…
TRIS HCL(Tris-(hidroximetil)-aminometano)-HCL)
Fornecedor: PanReac AppliChem
A3452.0500 A3452.1000
A3452.0500EA 154 EUR
A3452.0500 A3452.1000
TRIS HCL(Tris-(hidroximetil)-aminometano)-HCL)
TRIS HCl (tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride)
Fórmula: NH₂C(CH₂OH)₃·HCl
Ponto de Fusão: 150…152 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012590
Número CAS: 1185-53-1
EINECS: 214-684-5
Merck Index: 12,09902
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3cbdc9446fdb9bcfe3f1d992ff20a16726f98113&vid=3d668801395b81fa595401a752279006da8fd3cb&prid=web&clid=SAPDAM