Print…
TRIS HCL(Tris-(hidroximetil)-aminometano)-HCL) ≥99.5%, grade proteomic
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
M108-1KGEA 234 EUR
M108-1KG
TRIS HCL(Tris-(hidroximetil)-aminometano)-HCL) ≥99.5%, grade proteomic
TRIS HCl (tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride)
Fórmula: NH₂C(CH₂OH)₃·HCl
Peso Molecular: 157,6 g/mol
Ponto de Fusão: 150…152 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012590
Número CAS: 1185-53-1
EINECS: 214-684-5
Merck Index: 12,09902
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/01/2297601.jpg
Encomendar
Calcium <0.0001%
Copper <0.0001%
DNase none detected
Electrophoresis Pass
Insolubles <0.001%
Iron <0.001%
Lead <0.0001%
Magnesium <0.0001%
Manganese <0.0001%
pH (0.1M, Water) @25 °C 4.2 – 4.9
Protease none detected
Purity >99.5
RNase none detected
Zinc ≤0.0001%