Print…
TRIS HCL(Tris-(hidroximetil)-aminometano)-HCL) ≥99.5%, ultra puro
Fornecedor: VWR Chemicals
Sinônimos: Tris(hydroxymethyl)methylamine hydrochloride, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol hydrochloride, Trizma® hydrochloride, Trizma(R) hydrochloride, Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride, TRIS HCl, Tromethane hydrochloride, Tris-HCl, Tris(hydroxymethyl)methylammonium chloride, Trometamol hydrochloride, THAM HCl
0234-1KGEA 334 EUR
0234-1KG 0234-500G 0234-12KG 0234-5KG
TRIS HCL(Tris-(hidroximetil)-aminometano)-HCL) ≥99.5%, ultra puro
TRIS HCl (tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride)
Reagente estabilizante para biomoléculas em eletroforese e formulações tamponantes.
Fórmula: NH₂C(CH₂OH)₃·HCl
Peso Molecular: 157.6 g/mol
Ponto de Fusão: 150…152 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012590
Número CAS: 1185-53-1
EINECS: 214-684-5
Merck Index: 12,09902
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3cbdc9446fdb9bcfe3f1d992ff20a16726f98113&vid=3d668801395b81fa595401a752279006da8fd3cb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Calcium ≤0.0005%
Copper ≤0.0001%
DNase none detected
Insolubles ≤0.001%
Iron ≤0.001%
Lead ≤0.0005%
Magnesium ≤0.0005%
Manganese ≤0.0005%
pH (0.1M, Water) @25 °C 4.2 – 4.9
Protease none detected
Purity (Titration) ≥99.5%
Reassay Date none detected
RNase ≤0.0005%