Print…
TRIS HCL(Tris-(hidroximetil)-aminometano)-HCL) 99+%, extra puro
Fornecedor: Thermo Scientific
ACRO228030051EA 1108 EUR
ACRO228030051 ACRO228030010 ACRO228031000 ACRO228032500
TRIS HCL(Tris-(hidroximetil)-aminometano)-HCL) 99+%, extra puro
TRIS HCl (tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride)
Fórmula: NH₂C(CH₂OH)₃·HCl
Peso Molecular: 157,6 g/mol
Ponto de ebulição: 225 °C
Ponto de Fusão: 150…151 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012590
Número CAS: 1185-53-1
EINECS: 214-684-5
Merck Index: 12,09902
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/01/2297601.jpg
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 153 °C
Sulfated ash ≤0.1 %
Solubility (1 % in water) Clear colorless
pH 3.5 to 5.0 (1 % at 25 °C)
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm